スキップする
B5016
ベプリジル 塩酸塩
calcium channel blocker, powder
別名:
1-イソブトキシ-2-ピロリジノ-3-(N-ベンジルアニリノ)プロパン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥56,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H34N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
403.00
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
¥56,900
出荷予測2026年6月01日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ベプリジル 塩酸塩, powder
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CC(C)COCC(CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCC3
InChI
1S/C24H34N2O.ClH/c1-21(2)19-27-20-24(25-15-9-10-16-25)18-26(23-13-7-4-8-14-23)17-22-11-5-3-6-12-22;/h3-8,11-14,21,24H,9-10,15-20H2,1-2H3;1H
InChI key
JXBBWYGMTNAYNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
非選択的なカルシウムチャネルブロッカ-であり、クラスⅣ抗不整脈薬です。Na+-Ca2+の交換を阻害し、in vitroで脳腫瘍細胞の増殖を阻害します。
Features and Benefits
この化合物はJohnson & Johnsonが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B4688B2417P4670
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
Abbott
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B5016-500MG: + B5016-100MG: + B5016-VAR: + B5016-250MG: + B5016-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)