T9652
テルフェナジン
≥97.5% (HPLC), powder, H1 histamine receptor antagonist
別名:
α-[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-4-(ヒドロキシジフェニルメチル)-1-ピペリジンブタノール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
テルフェナジン,
溶解性
chloroform: soluble 250 mg plus 5 ml of solvent, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
H2O: soluble 0.01 mg/mL at 30 °C
1 M HCl: soluble 0.12 mg/mL at 30 °C
hexane: soluble 0.34 mg/mL at 30 °C
0.1 M tartaric acid: soluble 0.45 mg/mL
0.1 M citric acid: soluble 1.1 mg/mL
methanol: soluble 37.5 mg/mL at 30 °C
ethanol: soluble in salt form 37.8 mg/mL at 30 °C
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI Key
GUGOEEXESWIERI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP2C8(1558) , CYP3A4(1576) , HRH1(3269) , IL4(3565) , IL5(3567) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Hrh1(24448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T9652-25G:
T9652-BULK:
T9652-5G:
T9652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox