Merck
Y0000146
ナドロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO4
CAS番号:
分子量:
309.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nadolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
InChI
1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
InChI Key
VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nadolol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000146-1EA:
Y0000146:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadolol: a new beta-adrenoceptor antagonist.
W H Frishman
The New England journal of medicine, 305(12), 678-682 (1981-09-17)
R C Heel et al.
Drugs, 20(1), 1-23 (1980-07-01)
Nadolol is a nonselective beta-adrenoceptor blocking drug without intrinsic sympathomimetic or membrane stabilising activity. Its inherently long duration of activity makes it suitable for once daily administration in both hypertension and angina pectoris, and in these conditions it has been
Zsuzsa Jenei-Lanzl et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(9), 2472-2481 (2014-05-14)
Mesenchymal progenitor cell chondrogenesis is the biologic platform for the generation or regeneration of cartilage, but the external influence of the sympathetic nervous system on this process is not yet known. Sympathetic nerve fibers are present in articular tissue, and
S Misaka et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 95(4), 432-438 (2014-01-15)
This study aimed to evaluate the effects of green tea on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the β-blocker nadolol. Ten healthy volunteers received a single oral dose of 30 mg nadolol with green tea or water after repeated consumption of green
Rosa Adriana Jarillo-Luna et al.
Journal of neuroimmunology, 278, 223-231 (2014-12-04)
Stress stimuli affect the immune system of the mucosa, and in particular IgA secretion. It is well documented that intense psychological and physical stress can increase susceptibility to infection by diverse pathogens in the upper respiratory tract. Our workgroup reported