Merck
RAB0381
Sigma-Aldrich
Rat β-NGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... NGF(310738)
詳細
The Rat β-NGF (β-nerve growth factor) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat β-NGF in serum, plasma, and cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Rat b-NGF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The neuroprotection of cannabidiol against MPP?-induced toxicity in PC12 cells involves trkA receptors, upregulation of axonal and synaptic proteins, neuritogenesis, and might be relevant to Parkinson's disease.
Santos NA
Toxicology in vitro, 30, 231-231 (2015)
Abir Abdullah Alamro et al.
Journal of central nervous system disease, 12, 1179573520924311-1179573520924311 (2020-06-13)
Alzheimer disease is a progressive neurodegenerative disease, affecting a very high proportion of the aging population. Several studies have demonstrated that one of the main contributors to this disease is oxidative stress (OS), which causes peroxidation of protein, lipids, and
Hong-Chen Qu et al.
PloS one, 9(9), e106321-e106321 (2014-09-03)
To examine whether urinary nerve growth factor (NGF) could serve as a biomarker for interstitial cystitis/painful bladder syndrome (IC/PBS), we conducted a comprehensive meta-analysis of 9 studies. Among the studies considered, patients with IC/PBS had higher urinary NGF and NGF/Cr
Xiaoyin Ke et al.
Drug and alcohol dependence, 142, 290-294 (2014-07-30)
This study investigated the serum levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and nerve growth factor (NGF) in a group of chronic ketamine abusers in comparison to healthy controls. The correlations between the serum BDNF, NGF level with the subjects' demographic
Adham R Mohamed et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 92(10), 813-820 (2014-09-12)
Orexin-A has been shown to modulate pain sensation and increase appetite. Rheumatoid arthritis (RA) is characterized by joint destruction, deformity, hyperalgesia, and weight reduction. Evaluate the possible effect of orexin-A on hyperalgesic and cachectic manifestations in an adjuvant-induced arthritis (AIA)
質問
  1. Does the RAB0381 rat b-NGF ELISA cross react with proNGF?
    1 回答
    1. We have not specifically tested pro-NGF with the antibodies used in this kit, but they were raised against the mature form, which sequence is present in the pro form. Therefore, it is certainly possible that cross-reactivity could occur.