Merck
H6648
Sigma-Aldrich
ハンクス平衡塩類 溶液
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
HBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥1,027
500 ML
¥1,928
1 L
¥2,964
¥1,027
単価¥1,580割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥1,027
500 ML
¥1,928
1 L
¥2,964
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥1,027
単価¥1,580割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハンクス平衡塩類溶液の重要な機能は、pHおよび浸透圧バランスを維持することです。また、この溶液は水および必須無機イオンを細胞に供給します。
処方:こちらをクリックしてください
アプリケーション
Hanks平衡塩類溶液は次の用途で使用されています。
  • 複合体材料の分解および細胞傷害効果の研究、ならびに骨格からのイオン放出およびマグネタイト放出の研究[1]
  • 骨組織磁工学における磁気骨格材料の安定性の測定[2]
  • 細胞内カルシウム濃度[[Ca2+]の蛍光測定[3]
  • 臍帯血からの多形核白血球(PMN)の分離[4]
  • マウスの気道炎症のアッセイ[5]
その他情報
フェノールレッドは、クローニング密度での細胞の増殖に干渉する場合があることが示されています。低密度で細胞を増殖する場合、本培地をご利用ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H6648-500ML:
H6648-VAR:
H6648-6X1L:
H6648-1LSTAB:
H6648-100ML:
H6648-6X500ML:
H6648-BULK:
H6648-1L:
H6648-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Tampieri et al.
Nanotechnology, 22(1), 015104-015104 (2010-12-08)
Magnetic bio-hybrid porous scaffolds have been synthesized, nucleating nano-apatite in situ on self-assembling collagen, in the presence of magnetite nano-particles. The magnetic phase acted as a sort of cross-linking agent for the collagen, inducing a chemico-physical-mechanical stabilization of the material
N Bock et al.
Acta biomaterialia, 6(3), 786-796 (2009-10-01)
In recent years, interest in tissue engineering and its solutions has increased considerably. In particular, scaffolds have become fundamental tools in bone graft substitution and are used in combination with a variety of bio-agents. However, a long-standing problem in the
Janhavi Sharma et al.
Journal of immunological methods, 351(1-2), 30-35 (2009-10-06)
One of the initial steps in the inflammatory process involves the adherence and transmigration of circulating polymorphonuclear leukocytes (PMN) across the endothelial cell monolayer. One of the main constituents of the neutrophil phagosome that contributes to bacterial killing is myeloperoxidase
Iliana Moreschi et al.
The Journal of biological chemistry, 281(42), 31419-31429 (2006-08-24)
Micromolar concentrations of extracellular beta-NAD+ (NAD(e)+) activate human granulocytes (superoxide and NO generation and chemotaxis) by triggering: (i) overproduction of cAMP, (ii) activation of protein kinase A, (iii) stimulation of ADP-ribosyl cyclase and overproduction of cyclic ADP-ribose (cADPR), a universal
Percíllia Victória Santos de Oliveira et al.
Redox biology, 22, 101142-101142 (2019-03-15)
Redox-related plasma proteins are candidate reporters of protein signatures associated with endothelial structure/function. Thiol-proteins from protein disulfide isomerase (PDI) family are unexplored in this context. Here, we investigate the occurrence and physiological significance of a circulating pool of PDI in
プロトコル
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Technical information for working with human bronchial epithelial cell line including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
すべて表示