安全性情報
RAB0750
Sigma-Aldrich
Human PLAUR / Urokinase Plasminogen Activator Surface Receptor ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLAUR(5329)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Urokinase Plasminogen Activator Surface Receptor.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Plasminogen activator, urokinase receptor (PLAUR) is implicated in tumor invasion, angiogenesis and metastasis.[1] It acts as a key regulator of cell-surface plasminogen activator.[2] It is involved in various normal and pathological processes.[2] Overexpression of the gene has been observed in various types of cancers, including head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).[1] Thus, it is considered as an potent biomarker for targeted imaging or therapy.[1] Elevated expression of PLAUR leads to the progression of kidney disease in children.[3]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ümmügülsüm Can et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 62(7), 938-943 (2014-08-16)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) results from an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles or gases. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) is a glycoprotein secreted during infections and inflammation. The main goal of this study
Fei Huang et al.
Mediators of inflammation, 2020, 7850179-7850179 (2020-04-24)
The soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) is associated with kidney diseases and is used as a prognostic factor of renal function progression. The aim of this study was to explore whether circulating suPAR was associated with antineutrophil cytoplasmic autoantibody-
Assignment of the Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor Gene (PLAUR) to Chromosome 1 9q 13.1 -q 13.2
B?rglum A D, et al.
American Journal of Human Genetics, 50(3), 492-492 (1992)
Association of Serum Soluble Urokinase Receptor Levels With Progression of Kidney Disease in Children.
Schaefer F, et al.
JAMA Pediatrics, 171(11), e172914-e172914 (2017)
uPAR-targeted optical near-infrared (NIR) fluorescence imaging and PET for image-guided surgery in head and neck cancer: proof-of-concept in orthotopic xenograft model
Christensen A, et al.
Oncotarget, 8(9), 15407-15407 (2017)