安全性情報
RAB0741
Sigma-Aldrich
Human THBS2 / Thrombospondin-2 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥138,000
¥138,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥138,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥138,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.68 ng/mL
standard curve range: 0.655-160 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... THBS2(7058)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Thrombospondin 2.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andreas W Berger et al.
Theranostics, 9(5), 1280-1287 (2019-03-15)
The most frequent malignancy of the pancreas is the pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Despite many efforts PDAC has still a dismal prognosis. Biomarkers for early disease stage diagnosis as a prerequisite for a potentially curative treatment are still missing. Novel
Shirsa Udgata et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 14(2), 223-232 (2020-10-18)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is often diagnosed too late for effective therapy. The classic strategy for early detection biomarker advancement consists of initial retrospective phases of discovery and validation with tissue samples taken from individuals diagnosed with disease, compared with