Merck
68388
Sigma-Aldrich
フィチン酸 ナトリウム塩 水和物
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
別名:
myo-イノシトールヘキサキス(リン酸ニ水素), InsP6, イノシトールヘキサキスホスファート, イノシトール六リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
660.04 (anhydrous free acid basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
フォーム
powder
不純物
≤0.1% inorganic phosphorus
損失
≤25.0% loss on drying
white
mp
53.27 -53.87  °C ((127.89 - 128.97 °F ) )
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
微量陽イオン
Na: >10 (mole/m)
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChI Key
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 鉄欠乏症に対処するためのレンズ豆(Lens culinaris Medik.)の鉄強化: この研究では、レンズ豆の鉄分強化プロセスにおけるフィチン酸ナトリウム塩水和物の使用を検討し、人間の栄養における鉄分不足に対処し、レンズ豆ベースの食事の栄養価を高めます(Podder et al., 2017)。
生物化学的/生理学的作用
フィチン酸はすべての真核細胞内に存在します。植物においては、[PO4]3−貯蔵庫として、また他のイノシト-ルリン酸やピロリン酸の前駆体として機能することが知られています。表面の負電荷が高いため、in vitroにおける二価陽イオンおよび三価陽イオンの強力なキレ-ト剤として作用します。さらに、in vivoにおいては多くの場合Ca2+またはMg2+イオンと結合しています。酵母では、フィチン酸は核膜孔タンパク質Gle1と作用し、DExD-boxタンパク質5(Dbp5)のRNA依存性ATPase活性を同時活性化することにより、mRNAの核外輸送を制御します。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
68388-VAR:
68388-50G:
68388-10G:
68388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kai-En Chen et al.
Structure (London, England : 1993), 26(12), 1612-1625 (2018-10-09)
Phosphorylation of phosphoinositides by the class II phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) PI3K-C2α is essential for many processes, including neuroexocytosis and formation of clathrin-coated vesicles. A defining feature of the class II PI3Ks is a C-terminal module composed of phox-homology (PX) and C2 membrane interacting domains;
Guoqiang Zhao et al.
Environmental science and pollution research international, 27(22), 27697-27707 (2020-05-13)
Phosphorus (P) is an essential biogenic element in aquatic ecosystem, and its speciation in sediment may influence the water quality. The composition of P in suspended particular matters (SPM) and sediments were analyzed. Metal ions bonding PO43- and chelating organic
Johanna Hirvonen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11396-11402 (2019-09-21)
Phytase is commonly used as a feed enzyme in monogastric animals to increase the bioavailability of phytate phosphorus and other nutrients. The accumulation of myo-inositol phosphate intermediates during phytate degradation in various segments of the gastrointestinal tract (GIT) is poorly
Manjoor Ali et al.
Journal of hazardous materials, 365, 952-961 (2019-01-09)
During civil, nuclear or defense activities, internal contamination of actinides in humans and mitigation of their toxic impacts are of serious concern. Considering the health hazards of thorium (Th) internalization, an attempt was made to examine the potential of ten