Merck
RAB0612
Sigma-Aldrich
Human APOC2 / Apolipoprotein C-II ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥126,000
¥126,000
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥126,000
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.563-100 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOC2(344)
詳細
Human APOC2 (apolipoprotein C2) is an 8914 kDa exchangeable apolipoprotein, linked with VLDL (very low density lipoprotein) and chylomicrons.[1] This gene is located on human chromosome 19q13.[2]
The ApoC2 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoC2 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
APOC2 (apolipoprotein C2) serves as a cofactor for lipoprotein lipase.[1] It plays a major role in the flux of TGs (triglycerides) through the plasma compartment.[3]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modulation of lipoprotein lipase activity by apolipoproteins. Effect of apolipoprotein C-III.
Wang CS, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 75(2), 384-390 (1985)
Alzheimer's disease gene signature says: beware of brain viral infections.
Porcellini E, et al.
Immunity & ageing : I & A, 7(1), 16-16 (2010)
NBD-labeled phospholipid accelerates apolipoprotein C-II amyloid fibril formation but is not incorporated into mature fibrils.
Ryan TM, et al.
Biochemistry, 50(44), 9579-9586 (2011)
質問
  1. can you send me a copy of the method protocol/kit insert - APOc2 Elisa- RAB0612?
    1 回答
    1. The assay instructions can be found in the kit Certificate of Analysis at the link below. The protocol is not lot specific so the sample Certificate for the kit can be applied to any kit lot:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/rab0612#product-documentation