安全性情報
SRP4693
Sigma-Aldrich
アポリポタンパク質A-I ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
別名:
APOA1, Apo-AI, C117399, MGC117399, アポリポタンパク質A-I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥63,300
¥63,300
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥63,300
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥63,300
在庫数0
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~28 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ApoA1(335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ApoA-I(アポリポ蛋白A-I)は、肝臓および腸で産生され、発生期の高密度リポタンパク質(HDL)粒子の主成分として分泌される29.0 kDaのタンパク質です。[1][2]組換えヒトApoA-Iは244個のアミノ酸残基から成る28.2 kDaのタンパク質です。
HDLのみに存在するApoA-Iには、遊離コレステロールを捕捉し可溶化するユニークな能力があります。このapoA-Iの能力により、HDLは、過剰な末梢コレステロールを除去して肝臓に戻し、リサイクルして排泄することができます。このプロセスは、コレステロール逆転送と呼ばれ、アテローム発生を阻害します。このため、HDLは「善玉コレステロール」とも呼ばれます。最近、組換え型のapoA-Iの自然に生じるバリアント(apoA-I Milanoと呼ばれる)を用いて、急性冠症候群患者におけるapoA-Iの治療薬としての可能性が評価されています。組換え型の正常なapoA-Iが利用できることで、アテローム硬化性血管疾患の予防におけるapoA-Iの有用性の検討がさらに促進されると考えられます。
アプリケーション
ヒトアポリポタンパク質A-Iはコレステロール排出アッセイで使用されています。[3][4]
生物化学的/生理学的作用
ApoA-I(アポリポタンパク質A-I)は、HDL(高密度リポタンパク質)のみに含まれ、遊離のコレステロールを捕捉し、溶解する特有な能力を持っています。[5]このアポA-Iによって、HDLは過剰末梢コレステロールを除去し、それを再循環および排出するため肝臓に戻すことができます。[6]このプロセスは、コレステロール逆転送と呼ばれ、アテローム発生を阻害すると考えられます。[7]この理由でHDLは「善玉コレステロール」としても知られています。アポA-Iの治療可能性は最近、アポA-Iの自然発生の変異体(アポA-Iミラノと呼ばれます)の組換え形式を用い、急性冠状動脈症候群の患者で評価されています。組換え正常アポA-Iの利用により、アテローム硬化性血管疾患の予防におけるアポA-Iの有用性の可能性についてさらに研究を促進するに違いありません。[8]血清中アポA-Iレベルの変化は非転移性鼻咽腔癌の予後マーカーとして働くことができます。[9]低レベルの血漿中アポA-Iは高ホモシステイン血症に関連しています。[10]
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加剤不含)。
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
再構成
水で0.1~1.0 mg/mLに再構成してください。この溶液は他の水性バッファーで希釈することができ、4°Cで1週間、-20°Cではさらに長期間保存することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP4693-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeted inactivation of hepatic Abca1 causes profound hypoalphalipoproteinemia and kidney hypercatabolism of apoA-I.
Timmins JM
The Journal of Clinical Investigation, 115, 1333-1342 (2005)
Huairui Shi et al.
Scientific reports, 6, 20154-20154 (2016-01-30)
Lanatoside C's impact on atherosclerosis is poorly understood. The present study was conducted to determine whether lanatoside C affects the development of atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient (ApoE(-/-)) mice. ApoE(-/-) mice were administered either phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.1% DMSO (the
ABCA1 and ABCG1 synergize to mediate cholesterol export to apoA-I.
Gelissen IC
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 26, 534-540 (2006)
Centripetal cholesterol flux to the liver is dictated by events in the peripheral organs and not by the plasma high density lipoprotein or apolipoprotein A-I concentration.
Jolley CD, et al.
Journal of Lipid Research, 39, 2143-2149 (1998)
Somatic gene transfer of human ApoA-I inhibits atherosclerosis progression in mouse models.
Benoit P, et al.
Circulation, 99, 105-110 (1999)