安全性情報
SML0739
Sigma-Aldrich
TAPI-1 acetate salt
≥97% (HPLC)
別名:
N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-N-(2-aminoethyl)-L-Alaninamide acetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥38,850
¥38,850
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥38,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37N5O5 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
499.60 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥38,850
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(O)C(=O)C[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN
InChI
1S/C26H37N5O5/c1-16(2)12-21(15-23(32)31-36)25(34)30-22(26(35)29-17(3)24(33)28-11-10-27)14-18-8-9-19-6-4-5-7-20(19)13-18/h4-9,13,16-17,21-22,36H,10-12,14-15,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t17-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
AWNBSWDIOCXWJW-WTOYTKOKSA-N
アプリケーション
TAPI-1 acetate salt has been used as a tumor necrosis factor(TNF)-α convertase/ADAM17/α-secretase (TACE) inhibitor.[1][2][3]
生物化学的/生理学的作用
TAPI-1 is a potent inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-secretase).
TAPI-1 is a potent inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0739-1MG:
SML0739-BULK:
SML0739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loss of the Arp2/3 complex component ARPC1B causes platelet abnormalities and predisposes to inflammatory disease
Kahr W H A, et al.
Nature Communications, 8, 14816-14816 (2017)
The circular RNA ciRS-7 promotes APP and BACE1 degradation in an NF-KB-dependent manner.
Shi Z, et al.
FEBS Journal, 284(7), 1096-1109 (2017)
Stefan Düsterhöft et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(11), 5015-5040 (2021-05-06)
Membrane-tethered signalling proteins such as TNFα and many EGF receptor ligands undergo shedding by the metalloproteinase ADAM17 to get released. The pseudoproteases iRhom1 and iRhom2 are important for the transport, maturation and activity of ADAM17. Yet, the structural and functional
Laura M Breshears et al.
The Journal of biological chemistry, 287(39), 32578-32587 (2012-07-27)
Staphylococcal superantigens (SAgs), such as toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1), are the main cause of toxic shock syndrome (TSS). SAgs deregulate the host immune system after penetrating epithelial barriers such as the vaginal mucosa. In response to TSST-1, human vaginal
Vincent Lin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(43), 15329-15339 (2011-10-28)
The capacity of adult mammals to regenerate sensory hair cells is not well defined. To explore early steps in this process, we examined reactivation of a transiently expressed developmental gene, Atoh1, in adult mouse utricles after neomycin-induced hair cell death