Merck
RAB0600
Sigma-Aldrich
Human A2M / Alpha-2-macroglobulin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 ng/mL
standard curve range: 12.29-3000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... A2M(2)
詳細
Human α-2-macroglobulin (α2M/A2M), a large tetrameric glycoprotein, is abundantly seen in plasma. It possesses anti-proteinase activity.[1] A2M acts as a vital indicator in detecting thrombotic diseases. It plays a major role in coagulation and fibrinolysis systems. α2M may have the potential to be a new biomarker and therapeutic target for steroid-induced femoral head necrosis (SINFH).[2] The A2M ELISA kit can be used for the quantitative measurement of α-2-macroglobulin in cell culture supernatants, plasma, and serum.
The A2M ELISA kit provides for the quantitative measurement of Alpha-2-macroglobulin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
Human A2M/Alpha-2-macroglobulin ELISA Kit has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to confirm the presence of α-2-macroglobulin (A2M) in the analyzed saliva pools.[3]
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shan-Hong Fang et al.
Orthopaedic surgery, 11(3), 481-486 (2019-06-28)
The present study aimed to identify the relationship of α-2-macroglobulin and microvascular vessel pathology with steroid-induced femoral head necrosis in the Southeast Chinese population. This study enrolled 40 patients diagnosed with steroid-induced necrosis of the femoral head. Patients had various
Swati Dixit et al.
Protein and peptide letters, 28(3), 315-322 (2020-09-23)
Aldicarb is a carbamate pesticide commercially used in potato crop production. Once it enters human body, it interacts with diverse proteins and other substances. Aldicarb is toxic to human health and it is also a cholinesterase inhibitor, which prevents the
Sarah A Ingelse et al.
PloS one, 14(1), e0210172-e0210172 (2019-01-18)
Experimental acute lung injury models are often used to increase our knowledge on the acute respiratory distress syndrome (ARDS), however, existing animal models often do not take into account the impact of specific fluid strategies on the development of lung
Romina Hernández-Olivos et al.
Scientific reports, 11(1), 15646-15646 (2021-08-04)
There are currently no preventative options for recurrent aphthous stomatitis, and the only available treatments are palliative. This is partly due to a poor understanding of its etiopathogenesis. In this case-control study, we characterized the salivary proteome of patients with