¥88,000
おすすめの製品
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
rat ... Vegfa(83785)
詳細
免疫原
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials