Merck
RAB0458
Sigma-Aldrich
Human Thyroglobulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
TGF-beta-1, Thyroglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.77
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 220 pg/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TG(7038)
関連するカテゴリー
詳細
The Human Thyroglobulin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Thyroglobulin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Thyroglobulin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human Thyroglobulin ELISA Kit has been used to measure the secreted thyroglobulin (TG) level in primary human thyrocytes.[1]
生物化学的/生理学的作用
Thyroglobulin (TG) is a prothyroid hormone. It plays a vital role in production of L-thyroxine (tetraiodothyronine, T4) and L-triiodothyronine (T3) hormones in thyroid gland.[2] Tyrosyls of TG acts as substrate for iodination and hormone formation.[2][3] Serum thyroglobulin level is used as marker of metastases in differentiated thyroid carcinomas.[4] Mutation in the gene is associated with the development of congenital goitrous hypothyroidism and non-endemic simple goitre.[5][6]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuwei Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 174, 224-235 (2019-03-08)
In recent years, decabromodiphenyl ethane (DBDPE), a new alternative flame retardant to the decabrominated diphenyl ethers (BDE-209), is widely used in a variety of products. Previous studies have indicated that DBDPE, like BDE-209, could disrupt thyroid function. However, compared with
Sarah J Morgan et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 26(12), 1794-1803 (2016-10-19)
Major regulation of thyroid gland function is mediated by thyrotropin (TSH) activating the TSH receptor (TSHR) and inducing upregulation of genes involved in thyroid hormone synthesis. Evidence suggests that the insulin-like growth factor 1 (IGF-1) receptor (IGF-1R) may play a
Kathleen M Aicher et al.
PloS one, 14(2), e0212638-e0212638 (2019-02-28)
Gallbladder mucocele formation is an emerging disease in dogs characterized by increased secretion of condensed granules of gel-forming mucin by the gallbladder epithelium and formation of an abnormally thick mucus that can culminate in obstruction of the bile duct or
Role of extracellular molecular chaperones in the folding of oxidized proteins refolding of colloidal thyroglobulin by protein disulfide isomerase and immunoglobulin heavy chain-binding protein.
Delom F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(24), 21337-21342 (2001)
A nonsense mutation causes human hereditary congenital goiter with preferential production of a 171-nucleotide-deleted thyroglobulin ribonucleic acid messenger.
Targovnik H M, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 77(1), 210-215 (1993)