スキップする
RAB0797
マウスIgA ELISAキット
別名:
IgA, Immunoglobulin A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥91,200
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
¥91,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
本キットで提供される抗体ペアは、マウスIgAを認識します。
Application
研究専用です。診断目的での使用はできません。
添付された General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive &; Indirect ELISA) をご参照ください。
Biochem/physiol Actions
イムノグロブリンA(IgA)は主として粘膜分泌物中に存在します。IgAは2つのサブクラス(IgA1、IgA2)として存在します。動物のIgAは二量体ですが、ヒトIgAは単量体です。IgAは、IgA受容体Fcフラグメント(FCAR)との相互作用を通して吸入した病原体に対する免疫応答を誘起します。 B1リンパ球によって作り出される分泌型IgA(S-IgA)は食作用と白血球呼吸バーストにスイッチを入れます。 S-IgAはポリマーとして存在し、一次防御の成否を左右する重要な役割を担います。母乳、特に初乳の IgAレベルが高いことが乳児に免疫保護を与えています。IgAが欠乏すると感染症への罹患リスクが高くなります。IgA腎障害、IgA 骨髄腫を発症すると腎臓内のIgAレベルが高くなります。 セリアック病患者の体内にはIgAの自己抗体が存在します。
Other Notes
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RAB0001RAB1192RAB1308
description
-
description
for serum, plasma
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)