表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥91,200 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
¥91,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description clone GE-1, ascites fluid | description 3.1 mg/mL, Chemicon® |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity human |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range - | assay range - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:5,000 | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| RAB0799-1KT | 04061835165766 |