Merck
RAB0447
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat3 (pTyr705) and pan-Stat3 ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) and pan-stat3 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥131,000
¥131,000
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥131,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥131,000
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human, mouse, rat
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
詳細
Signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) is a transcription factor that belongs to the family of STAT proteins. The protein contains an Src homology 2 (SH2) domain for protein-protein interactions.[1] STAT3 is activated by phosphorylation on tyrosine 705 by c-Jun N-terminal kinases (JNKs), cytokine receptor-associated kinases, nonreceptor tyrosine kinases, and growth factor receptor tyrosine kinases, in response to growth factors and cytokines.[1][2] Phosphorylation of STAT3 is important for dimer formation and gene expression.[1][2] STAT3 mediates the expression of a variety of genes that are involved in cell proliferation and differentiation. It also aids in pro-cancer immunity.[3] The Phospho-Stat3 (pTyr705) and pan-Stat3 ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is a very rapid, convenient, and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
The Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
Stat3 (pTyr705) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human Stat3
アプリケーション
Phospho-Stat3 (pTyr705) and pan-Stat3 ELISA Kit has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for quantitative measurement of phosphorylated signal transducer and activator of transcription3 (p-STAT3) in liver tissues.[4][5]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinbo Yang et al.
Cancer research, 65(3), 939-947 (2005-02-12)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is phosphorylated on tyrosine residue 705 in response to growth factors or cytokines to form activated homodimers that drive gene expression. Because the stat3 promoter has a binding site for STAT3 dimers
Targeting the Hepatocyte Growth Factor Receptor to Overcome Resistance to Targeted Therapies
Embryonic Stem Cell Protocols, 25-60 (2019)
Marisa Dolled-Filhart et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 9(2), 594-600 (2003-02-11)
Although a high frequency of tumors contain constitutively activated signal transducers and activators of transcription 3 (Stat3), its relationship to breast cancer and patient survival has not been determined in a large retrospective study of node-negative tumors. To further elucidate
Manar M Esmail et al.
Toxicology letters, 347, 23-35 (2021-05-08)
Liver fibrosis is the conjoint consequence of almost all chronic liver diseases. Cholestatic liver injury is a significant stimulus for fibrotic liver. This study was conducted to investigate the hepatoprotective effect of niclosamide as a NOTCH inhibitor and on the
Hyo Jeong Kang et al.
Oncotarget, 8(16), 27263-27276 (2017-05-04)
The non-receptor tyrosine phosphatase SHP2 has scaffolding functions in signal transduction cascades downstream of growth receptors. A recent study suggested that SHP2 acts as a tumor suppressor during hepatocellular carcinoma (HCC) development. Herein we examined whether SHP2 links the HBx-NF-κB