安全性情報
RAB0431
Sigma-Aldrich
Mouse Shh-N ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Shh(20423)
詳細
The Mouse Shh-N (Sonic Hedgehog N Terminus) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Shh-N in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse Sonic Hedgehog (N-terminus)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Mouse Shh-N ELISA Kit has been used to measure serum sonic hedgehog (Shh) level.[1]
生物化学的/生理学的作用
Sonic hedgehog (Shh) is a secreted glycoprotein involved in embryonic morphogenic development of several tissues. It has a role in fracture healing and regeneration.[2][3] In the canonical pathway, the protein associates with its receptor Patched (Ptc-1), de-represses Smoothened (Smo) and activates the Gli family of transcription factors.[3] Mutations in the Shh pathway have been linked to developmental diseases and cancer.[4] Shh plays a vital role in axon growth and guidance throughout the brain development. Shh stimulates neurite outgrowth by overcoming neurite growth inhibitory environment associated with glial scar.[3]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sonic hedgehog stimulates neurite outgrowth in a mechanical stretch model of reactive-astrogliosis.
Berretta A
Scientific Reports, 6:21896-6:21896 (2016)
M V Machado et al.
Gut, 64(7), 1148-1157 (2014-07-24)
Caspase-2 is an initiator caspase involved in multiple apoptotic pathways, particularly in response to specific intracellular stressors (eg, DNA damage, ER stress). We recently reported that caspase-2 was pivotal for the induction of cell death triggered by excessive intracellular accumulation
Lin Ding et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 11(5), 1251-1266 (2020-12-22)
Helicobacter pylori infection in humans typically begins with colonization of the gastric antrum. The initial Th1 response occasionally coincides with an increase in gastrin secretion. Subsequently, the gastritis segues to chronic atrophic gastritis, metaplasia, dysplasia and distal gastric cancer. Despite
Reduced lipoapoptosis, hedgehog pathway activation and fibrosis in caspase-2 deficient mice with non-alcoholic steatohepatitis.
Machado MV
Gut, 64(7), 1148-1157 (2015)
An epigenetic switch induced by Shh signalling regulates gene activation during development and medulloblastoma growth.
Shi X
Nature Communications, 5:5425-5:5425 (2014)