安全性情報
RAB0407
Sigma-Aldrich
Human Angiostatin ELISA Kit
serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20000 pg/mL
standard curve range: 31.25-2000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLG(5340)
詳細
The Human Angiostatin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Angiostatin in serum, plasma (heparin), cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Angiostatin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Gavriilaki et al.
Journal of human hypertension, 28(10), 606-609 (2014-03-14)
Essential hypertension (EH) is characterised by increased thrombotic tendency and impaired fibrinolytic activity. However, exercise-induced changes in coagulation and fibrinolysis have not yet been clarified. We aimed at determining thrombotic and fibrinolytic activity during exercise in patients with EH pre
Simone Azevedo Zanette et al.
Molecular pain, 10, 46-46 (2014-07-10)
Fibromyalgia (FM) is conceptualized as a central sensitization (CS) condition, that presents high serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neuroglia activation. Although the S100B protein regulates neuroglia functions, it has been traditionally used as a proxy of central nervous system
Dawn M Waterworth et al.
Journal of the American Heart Association, 3(4) (2014-08-29)
Genetics can be used to predict drug effects and generate hypotheses around alternative indications. To support Losmapimod, a p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor in development for acute coronary syndrome, we characterized gene variation in MAPK11/14 genes by exome sequencing and
Matthew T Balmer et al.
Cancer biology & therapy, 15(8), 1000-1012 (2014-05-08)
The chemotherapeutic agents doxorubicin (dox) or 5-fluorouracil (5FU) are used to treat cancer cells as they cause irreparable DNA damage, inducing these aberrant cells to undergo cell death. The mediator of this process is presumed to be in part the
Ahmed M Abu El-Asrar et al.
Molecular vision, 20, 1209-1224 (2014-09-26)
The calcium-binding protein S100A4 is implicated in cancer cell invasion and metastasis, the stimulation of angiogenesis, the progression of fibrosis, and inflammatory disorders. We investigated the expression of S100A4 and correlated it with clinical disease activity as well as with