Merck
RAB0364
Sigma-Aldrich
Human MMP-13 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MMP13(4322)
関連するカテゴリー
詳細
The Human MMP-13 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MMP-13 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human MMP13
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
MMP13 (matrix metalloproteinase 13) functions against different types of ECM (extracellular matrix) components. It gets activated by and activates multiple MMPs and hence, has a central role in the MMP cascade. This protein is frequently expressed in colorectal cancer (CRC) and this expression is linked with poor survival in CRC.[1] MMP13 expression is absent in normal breast tissue, but is present in breast carcinoma suggesting its role in tumorigenesis.[2] The expression of this protein can serve as a marker for tumor invasiveness, as its expression is induced during metastasis of multiple types of cancers, including squamous cell carcinomas of the head and neck and this expression is usually linked to poor prognosis.[3] Missense mutation in this gene results in the autosomal dominant disorder called Missouri type of human spondyloepimetaphyseal dysplasia (SEMDMO), which is characterized by abnormal growth and modeling of vertebrae and long bones. [4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S-S Lin et al.
Osteoarthritis and cartilage, 27(9), 1372-1381 (2019-05-31)
MicroRNA (miRNA)107 expression is downregulated but high mobility group box 1 (HMGB-1), Toll-like receptors (TLRs), and receptor for advanced glycation end products (RAGE) are upregulated in osteoarthritic (OA) cartilage. We investigated mir-107/HMGB-1 signaling in OA after hyperbaric oxygen (HBO) treatment.
MMP13 mutation causes spondyloepimetaphyseal dysplasia, Missouri type (SEMD(MO).
Kennedy AM
The Journal of Clinical Investigation null
X-L Shui et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 21(10), 2329-2337 (2017-06-16)
Rheumatoid arthritis (RA) is one systemic auto-immune disorder featured as chronic synovitis and can destruct joint cartilage. Fibroblast-like synoviocyte (FLS) secretes various factors affecting chondrocyte matrix and degradation. This study thus investigated the effect of interleukin-17A (IL-17A) on FLS and
Mesfin Yimam et al.
Nutrients, 11(2) (2019-01-30)
Osteoarthritis (OA) is characterized by progressive articular cartilage degradation. Although there have been significant advances in OA management, to date, there are no effective treatment options to modify progression of the disease. We believe these unmet needs could be bridged
Chin-Sung Kuo et al.
Scientific reports, 10(1), 1725-1725 (2020-02-06)
Recent evidence suggests that enhanced protease-mediated inflammation may promote insulin resistance and result in diabetes. This study tested the hypothesis that serine protease plays a pivotal role in type 2 diabetes, and inhibition of serine protease activity prevents hyperglycemia in