Merck
D8168
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ジストロフィン マウス宿主抗体
clone MANDYS8, ascites fluid
別名:
Dystrophin Antibody, Dystrophin Antibody - Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MANDYS8, monoclonal
化学種の反応性
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen human or animal muscle tissue sections.
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
詳細
モノクローナル抗ジストロフィン(マウスIgG2bアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞の融合により作製されるMANDYS8ハイブリドーマに由来します。ジストロフィンは膜の内面上に存在する構造的タンパク質で、N末端アクチン結合ドメインを2つのC末端ドメイン(そのうちひとつは、システインリッチ)から分離する25回反復桿体様三重らせんドメインで構成されます。
免疫原
リコンビナントヒトジストロフィンフラグメント。
アプリケーション
マウスで産生したモノクローナル抗ジストロフィン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学的検査
  • 免疫蛍光法
  • 二重免疫蛍光末端dUTPニック末端標識(TUNEL)
  • 免疫ブロッティング
モノクローナル抗ジストロフィン抗体は、ELISAなどの免疫化学的アッセイや免疫組織化学的検査によるジストロフィンの位置特定に使用できます。この抗体は、脳ジストロフィンの免疫ブロッティングにも使用できます。さらに、ジストロフィンのウェスタンブロッティングおよび二重免疫蛍光標識(1:500に希釈)に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ジストロフィン欠乏は、重度のデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)と関係しています。ベッカー型筋ジストロフィー(BMD)におけるジストロフィンタンパク質発現異常は、DMDに比べ顕著ではありません。ジストロフィンタンパク質発現異常は、特にこれらのタイプの筋ジストロフィーの患者で生じることから、これらの疾患を他の神経筋疾患と区別するためにジストロフィン分析を使用できます。
ターゲットの説明
ヒトジストロフィン分子のロッドドメインは、正常筋組織をはじめほぼすべてのベッカ-型筋ジストロフィ-に存在しています。デュシェンヌ型筋ジストロフィ-の症例やジストロフィ-マウス(mdx)には存在しません。
その他情報
この製品は、細胞培養ハイブリドーマを使用して製造された精製製品です。
SAB4200764抗ジストロフィン抗体、マウスモノクローナル
クローンMANDYS8、ハイブリドーマ細胞培養物から精製
免責事項
当社のカタログ又は製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D8168-100UL:
D8168-.5ML:
D8168-.2ML:
D8168-VAR:
D8168-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of long-term resveratrol-induced SIRT1 activation on insulin and apoptotic signalling in aged skeletal muscle
Sin TK, et al.
Acta Diabetologica, 52(6), 1063-1075 (2015)
Rachel Blitzblau et al.
Brain research, 1218, 21-34 (2008-06-06)
Muscular dystrophy patients often show cognitive impairment, in addition to muscle degeneration caused by dystrophin gene defects. The cognitive impairments lead to speculation that the dystrophin protein family may play a key role at neuronal synapses. Dystrophin regulates the stability
Myospryn is a calcineurin-interacting protein that negatively modulates slow-fiber-type transformation and skeletal muscle regeneration
Kielbasa OM, et al.
Faseb Journal, 25(7), 2276-2286 (2011)
The dystrophin complex: structure, function, and implications for therapy
Gao QQ and McNally EM
Comprehensive Physiology, 5(3), 1223-1239 (2011)
Yu Zhang et al.
Science advances, 3(4), e1602814-e1602814 (2017-04-26)
Duchenne muscular dystrophy (DMD), caused by mutations in the X-linked dystrophin gene (