Merck
RAB0335
Sigma-Aldrich
Rat Leptin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
Leptin, Obese protein, Obesity factor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年4月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年4月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 10.97-8000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Lep(25608)
詳細
The Rat Leptin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat Leptin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Rat Leptin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
María Juárez-Fernández et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(12) (2021-12-25)
Gut microbiota plays a key role in obesity and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), so synbiotics could be a therapeutic alternative. We aim to evaluate a nutritional intervention together with the administration of the bacteria Akkermansia muciniphila and the antioxidant
József Szabó et al.
Acta veterinaria Hungarica, 69(2), 134-156 (2021-07-06)
The purpose of this 30-day feeding study was to elucidate the changes, correlations, and mechanisms caused by the replacement of the starch content of the AIN-93G diet (St) with glucose (G), fructose (F) or lard (L) in body and organ
Maria João Neuparth et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 62(2), 350-353 (2013-11-13)
Physical exercise intervention is known to be crucial in the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM). We aimed to evaluate, in patients with T2DM, the effect of regular moderate walking exercise on markers of oxidative stress, lipid metabolism, and
B Navia et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 211(4), 585-596 (2014-06-18)
Interleukin-6 (IL-6) is a major cytokine controlling body weight and metabolism, but because many types of cells can synthesize and respond to IL-6 considerable uncertainty still exists about the mechanisms underlying IL-6 effects. Therefore, the aim of this study was
Antti Laurikka et al.
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 46(4), 729-736 (2014-02-01)
Adipocytokines are hormones regulating energy metabolism and appetite and according to recent reports also inflammatory responses including ischaemia-reperfusion injury. Based on experimental data, we hypothesized that the levels of adipocytokines adiponectin, adipsin, leptin and/or resistin would correlate with myocardial injury