Merck
CS0410
Sigma-Aldrich
グルタチオン-S-トランスフェラーゼ (GST) アッセイキット
sufficient for 500 multiwell tests
別名:
GST 酵素活性キット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥104,000
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 500 multiwell tests
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)アッセイキットは、総GST活性を測定するようにデザインされています。細胞および細菌のライセート、組織ホモジネート、ならびに血漿および赤血球溶解物中のGST活性の測定に使用できます。
and erythrocyte lysates
アプリケーション
グルタチオンS-トランスフェラーゼアッセイキットは、最も広域のGSTアイソザイムに適した1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン(CDNB)を使用します。グルタチオンのチオール基がCDNB基質に結合すると、340 nmの吸光度が増加します。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオン-S-トランスフェラ-ゼ(GST)は、哺乳動物における多くの生体異物の解毒作用に関連する重要な酵素群です。この酵素群は、グルタチオンのチオ-ル基を求電子性の生体異物と結合させ、これらの物質の変異原性、発がん性、毒性作用から細胞を防御する役割を果たしています。GST活性は、植物、昆虫、酵母、細菌をはじめ、大部分の哺乳動物組織の中でも特に肝組織に認められ、解毒作用において重要な役割を果たしています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 100 mL
  • L-Glutathione Reduced 1 g
  • GST (Control) .1 mL
  • Sample Buffer 5 mL
  • Substrate (CDNB) 1.2 mL
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Maria Sehlstedt et al.
Particle and fibre toxicology, 7, 21-21 (2010-08-24)
Biomass combustion contributes to the production of ambient particulate matter (PM) in rural environments as well as urban settings, but relatively little is known about the health effects of these emissions. The aim of this study was therefore to characterize
Daniel Scotcher et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(5), 556-568 (2017-03-09)
In vitro-in vivo extrapolation of drug metabolism data obtained in enriched preparations of subcellular fractions rely on robust estimates of physiologically relevant scaling factors for the prediction of clearance in vivo. The purpose of the current study was to measure
S Melino et al.
Amino acids, 41(1), 103-112 (2010-03-10)
Natural organosulfur compounds (OSCs) have been shown to have chemopreventive effects and to suppress the proliferation of tumor cells in vitro through the induction of apoptosis. The biochemical mechanisms underlying the antitumorigenic and anti-proliferative effects of garlic-derived OSCs are not
T Lin et al.
Toxicology, 235(1-2), 1-10 (2007-04-10)
Glutathione (GSH) is one of the most important antioxidants in mammalian cells. It also plays an important role in chemical detoxification. Some evidence showed that polycyclic aromatic hydrocarbons, such as benzo[a]pyrene (B[a]P [50-32-8]), could increase GSH content as a defense
Didier Techer et al.
Environmental toxicology, 32(1), 227-240 (2015-12-18)
Gallic and pelargonic acids are biologically derived substances receiving a growing interest as eco-friendly biocides with potential applications in freshwater system management. However, some data gaps remain to address their chronic ecotoxicity issue, particularly for fish. This work aimed at
質問
1–5/5 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is there a protocol available for preparing tissue for assay with the CS0410 Glutathione-S-Transferase (GST) Assay Kit?
    1 回答
    1. A specific tissue preparation protocol is not included with this kit. Product C3228, CelLytic MT reagent for mammalian tissue, is suitable. Please see the link below to review the product datasheet and protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/317/238/c3228bul.pdf
      Flash freezing the sample in liquid nitrogen and cold homogenization methods are also suitable for use with this kit. There are a number of methods available in published literature. Please see the link below for articles that may be helpful:
      https://scholar.google.com/scholar?q=tissue+lysate+protocol&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
      役に立ちましたか?
  4. Is this suitable for detecting all of GST activity or is there for specific GST family for example GSTA or GSTM activity only?
    1 回答
    1. This product has not been evaluated for specificity to each GST isozyme. However, there is no evidence to suggest that this kit does not react to all GST isozymes.
      役に立ちましたか?
  5. ¿Cuál es el mejor protocolo para su utilización?
    1 回答
    1. The product datasheet is listed in the DOCUMENTATION section under 'More Documents'. Please see the links below to access the Product Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/cs0410#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/101/301/cs0410bul.pdf