Merck
RAB0327
Sigma-Aldrich
ヒトインスリンELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... INS(3630)
詳細
ヒトインスリンELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清および尿中のヒトインスリンとプロインスリンを定量的に測定するためのin vitro酵素結合性免疫吸着検定キットです。
免疫原
遺伝子組換えヒトインシュリン
アプリケーション
ヒトインスリンELISAキットは、次の用途で使用されています。
  • トランスジェニックマウスの血中のヒトインスリンおよびプロインスリンの濃度を測定するため。
  • 糖尿病ラットの血清インスリンを測定するため。
  • 多発性硬化症患者のインスリンを測定するため。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
Human Insulin ELISA Kit(ヒトインスリンELISAキット)は、非糖尿病患者のヒト内臓脂肪から分離された血清およびHAMEC(ヒト脂肪微小血管内皮細胞)のヒトインスリン濃度およびプロインスリン濃度の測定に使用されています。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、興奮性と阻害性の2種類の作用に関与しています。これは、その興奮性の役割では、グルコースの取込みと脂質合成を増加させ、その阻害的役割では、グリコーゲン分解、糖新生、脂肪分解、タンパク質分解およびケトン体生成を阻害します。インスリンは、正常範囲内の血糖値の制御に重要な役割を果たします。異常なインスリン分泌は、糖尿病、高血糖症、または低血糖症など様々な疾患につながります。I型糖尿病は、膵臓のβ細胞の自己免疫破壊の結果であり、インスリンの枯渇をもたらします。INS遺伝子変異によって誘発される若年者の糖尿病(MIDY)症候群は、異常なプロインシュリン折り畳みをもたらすミスセンス変異によって起こる常染色体優性疾患です。耐糖能障害(IGT)またはインスリン非依存性糖尿病(NIDDM)は、インスリン刺激性のグルコース取込みに対する抵抗性によって引き起こされます。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of recombinant human proinsulin in the milk of transgenic mice.
Qian X
Scientific Reports, 4:6465 (2014)
Xi Qian et al.
Scientific reports, 4, 6465-6465 (2014-10-01)
There is a steady increasing demand for insulin worldwide. Current insulin manufacturing capacities can barely meet this increasing demand. The purpose of this study was to test the feasibility of producing human proinsulin in the milk of transgenic animals. Four
Bo Liu et al.
Molecular medicine reports, 24(1) (2021-05-14)
The present study sought to elucidate the role of Polygonatum sibiricum F. Delaroche polysaccharide (PSP) in high‑fat diet (HFD)‑induced mouse obesity and investigated the primary molecular mechanism underlaying these effects. An obese mouse model was established by feeding HFD and
Ginger extract attenuates preliminary steps of streptozotocin-mediated oxidative stress in diabetic rats.
Waly M I, et al.
International journal of nutrition, pharmacology, neurological diseases., 5(4), 151-151 (2015)
Production of recombinant human proinsulin in the milk of transgenic mice
Qian X, et al..
Scientific Reports, 4, 6465-6465 (2014)