安全性情報
RAB0291
Sigma-Aldrich
Human IL-28A / IFN-λ ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL28A(282616)
詳細
The Human IL-28A/IFN-λ-2 (Interleukin 28A/ Interferon-λ-2) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-28A in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-28A
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Georgia Deliyannis et al.
JCI insight, 6(5) (2021-02-10)
The impact of respiratory virus infections on global health is felt not just during a pandemic, but endemic seasonal infections pose an equal and ongoing risk of severe disease. Moreover, vaccines and antiviral drugs are not always effective or available
Karin Hjorton et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 130-130 (2020-06-07)
Patients with systemic lupus erythematosus (SLE) have an ongoing interferon (IFN) production due to an activation of plasmacytoid dendritic cells (pDCs), which can be triggered to type I IFN synthesis by RNA containing immune complexes (RNA-IC). Considering emerging data suggesting
Christian Bressy et al.
Journal of virology, 93(4) (2018-11-30)
Vesicular stomatitis virus (VSV) (a rhabdovirus) and its variant VSV-ΔM51 are widely used model systems to study mechanisms of virus-host interactions. Here, we investigated how the cell cycle affects replication of these viruses using an array of cell lines with
Shom Goel et al.
Nature, 548(7668), 471-475 (2017-08-17)
Cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6) are fundamental drivers of the cell cycle and are required for the initiation and progression of various malignancies. Pharmacological inhibitors of CDK4/6 have shown significant activity against several solid tumours. Their primary mechanism of