Merck
H16752
Sigma-Aldrich
フミン酸 ナトリウム塩
technical grade
別名:
Humic acid Na salts, Sodium humates, Sodium salts humic acids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
mp
>300 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フミン酸には重金属との優れた錯形成能力があります。フミン酸ナトリウム塩は、大気中のエアロゾル中で単離された有機物の主成分であることが特定されたフミン酸様物質の代理として機能します。
フミン酸ナトリウム塩はフミン酸ナトリウムとも呼ばれ、超吸収体の合成に使用されます。
アプリケーション
フミン酸ナトリウム塩は、硫酸アンモニウム、アジピン酸、およびフミン酸混合物の混合物からなる固体エアロゾル粒子の吸湿成長の研究に使用される適切な試薬です。フーリエ変換赤外(FTIR)分光法およびタンデム微分型移動度分析(TDMA)によるフミン酸エアロゾルの相転移および吸湿成長の研究に使用される適切な試薬です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H16752-100G:
H16752-5G:
H16752-250G:
H16752-BULK:
H16752-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sara P Azerrad et al.
Water research, 103, 424-434 (2016-08-06)
Removal of micropollutants from reverse osmosis (RO) brines of wastewater desalination by oxidation processes is influenced by the scavenging capacity of brines components, resulting in the accumulation of transformation products (TPs) rather than complete mineralization. In this work the iodinated
Qi Zhao et al.
Chemosphere, 256, 127021-127021 (2020-05-22)
The effect of gamma-irradiation doses of 0, 10, 100, and 500 kGy at the dose rates of 1 or 0.1 kGy/h on the molecular and chemical properties of humic substances (HS) were investigated using total organic carbon measurements, UV-Vis spectrometry, 13C nuclear magnetic
Tangui Léziart et al.
Environmental technology, 40(13), 1734-1743 (2019-02-20)
Chlorine is globally the most widely used chemical for water disinfection. Whereas disinfection efficiency is well known to depend on water pH and temperature, the effect of turbidity is less well studied. Although turbidity is measured online in most drinking
Synthesis and characterization of chitosan-g-poly (acrylic acid)/sodium humate superabsorbent
Liu J, et al.
Carbohydrate Polymers, 70, 166-173 (2007)
Hygroscopic growth and water uptake kinetics of two-phase aerosol particles consisting of ammonium sulfate, adipic and humic acid mixtures.
Sjogren S, et al.
Journal of Aerosol Science, 38(2), 151-171 (2007)