The capture antibody utilized in this kit is a mouse monoclonal antibody with an immunogen of aa32-194 of human FGF-7 (accession # P21781). Meanwhile, the detection antibody is a goat polyclonal antibody with the immunogen of aa32-194 of human FGF-7 (accession # Q6FGV5).
¥88,000
おすすめの製品
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.55-400 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF7(2252)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
-
What is the specificity of the Human FGF7 ELISA antibodies (RAB0188)?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Will the Human FGF-7 ELISA kit (BAB0188) detect mouse FGF7?
1 回答-
The Human FGF-7 ELISA kit has not been tested for cross-reactivity to mouse, so we cannot confirm if it can detect mouse FGF-7. However, we do offer a Mouse FGF-7 ELISA with the catalog number RAB1123.
役に立ちましたか?
-
-
Is there a detailed protocol for this (the general sandwich protocol is not specific enough)? E.g. the kit FGF-7 concentrate for the standard curve - no concentration is written on the vial. And there is no information on how to make serial dilutions.
1 回答-
Using the lot number on the product you purchased, you can access the lot-specific CofA to view the procedure and concentration. Example CofA using lot number 0922J0245: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0188_0922J0245.pdf