This kit is designed for the quantitative measurement of human VEGF in various sample types, including serum, plasma, cell culture supernatants, and urine. The kit employs an antibody specific for human VEGF coated on a 96-well plate, making it suitable for capturing and quantifying VEGF levels in samples. Usage instructions can be reviewed in the User Guide at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/454/rab0507ugrev0824-ms.pdf.
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥94,500 |
この商品について
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
Immunogen
Application
ヒトVEGF(血管内皮成長因子)ELISAキットは、子癇前症女性および健康な妊娠女性の血漿とインキュベートしたヒト臍血管内皮細胞(HUVEC)のVEGFAレベルを測定するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
Other Notes
sampleと入力してください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description for cell and tissue lysates | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine |
| Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information Porcine ... VEGFA(397157) | Gene Information human ... FIGF(2277) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity porcine | species reactivity human |
| input sample type plasma | input sample type cell lysate | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
保管分類
10 - Combustible liquids
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan