安全性情報
RAB0182
Sigma-Aldrich
ヒトbFGF ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Basic fibroblast growth factor, FGF-2, Fibroblast growth factor 2, HBGF-2, Heparin-binding growth factor 2, bFGF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 102.4-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF2(2247)
関連するカテゴリー
詳細
ヒトbFGF ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトbFGFを定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
組換えヒトbasic-FGF
アプリケーション
ヒトbFGF ELISAキットは以下の用途に用いられています。
  • 脱細胞化髄膜スキャフォールド(DMS)中の残存サイトカインレベルの定量に[1]
  • 無細胞化髄膜スキャフォールド(AMS)および回収した髄膜組織(RMS/CMS)中のサイトカイン濃度の測定に[2]
  • 細胞培地中の塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)濃度の分析に[3]
生物化学的/生理学的作用
FGF2(線維芽細胞成長因子2、BFGF(塩基性線維芽細胞成長因子)とも呼ばれる)は、FGFR1(線維芽細胞成長因子受容体1)、FGFR2、およびFGFR3と相互作用します。[4]間葉細胞、神経外胚葉細胞、および内皮細胞などさまざまな細胞の増殖を促進します。[5][6][7]FGF2は神経前駆細胞の運命を決定し、神経軸索の再生も促進します。FGF2は、脊髄損傷の修復に重要な役割を果たします。[8]FGF2は血管新生を促進することが知られており、癌の発現と関連しています。[9]高レベルのFGF2が、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)腎疾患の小児の腎臓に存在します。[10]MicroRNA(miR)-503は、FGF2 mRNAを標的とし、骨肉腫(OS)細胞の移動および浸潤を阻害します。[11]
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FGF2 plays a key role in embryonic cerebrospinal fluid trophic properties over chick embryo neuroepithelial stem cells.
Martin C
Developmental Biology, 297(2), 402-416 (2006)
Sandeep Kumar Vishwakarma et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 102, 34-44 (2019-05-31)
Spinal cord injury (SCI) is one of the most precarious conditions which have been one of the major reasons for continuous increasing mortality rate of SCI patients. Currently, there is no effective treatment modality for SCI patients posing major threat
Xiaohua Liu et al.
Psychiatry research, 218(1-2), 54-60 (2014-05-06)
Multiple neurotrophic and/or growth factors, recently nominated as "angioneurins", play the key roles in mood modulation and neuroplasticity, and their dysfunction might be involved in the pathophysiology and treatment of mood disorders. We examined serum levels of vascular endothelial growth
Jharna R Das et al.
PloS one, 11(4), e0153837-e0153837 (2016-04-21)
Renal endothelial cells (REc) are the first target of HIV-1 in the kidney. The integrity of REc is maintained at least partially by heparin binding growth factors that bind to heparan sulfate proteoglycans located on their cell surface. However, previous
Cigdem Usul Afsar et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(9), 9760-9771 (2015-12-01)
Non-small cell lung carcinoma is the leading cause of cancer related to death in the world. Squamous cell lung carcinoma (SqCLC) is the second most frequent histological subtype of lung carcinomas. Recently, growth factors, growth factor receptors, and signal transduction