Merck
RAB0140
Sigma-Aldrich
Human Decorin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Decorin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.96-700 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DCN(1634)
関連するカテゴリー
詳細
Decorin comprises dermatan sulfate or a chondroitin sulfate chain. It belongs to the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) gene family and is expressed majorly in the myofibroblasts and fibroblasts.[1]
The Human Decorin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Decorin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Decorin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human Decorin ELISA Kit has been used in sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of mice serum.[1] It has also been used in the ELISA of plasma samples[2] and cerebrospinal fluid (CSF) of glioma patients.[3]
生物化学的/生理学的作用
Decorin is involved in a wide variety of biological processes including cell differentiation, growth and muscle development. It also takes part in wound healing, angiogenesis and regulates autophagy and inflammation. Decorin interacts with matrix proteins and inhibits tumor migration and growth.[1]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad F Siddiqui et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 215(3), 361-361 (2016-03-24)
Decorin, a leucine-rich proteoglycan that is produced by decidual cells, limits invasion and endovascular differentiation of extravillous trophoblast cells during early placentation by binding to multiple tyrosine kinase receptors, in particular, vascular endothelial growth factor receptor-2. Because many studies have
Andrea Reszegi et al.
Frontiers in oncology, 10, 645-645 (2020-06-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) represents one of the most frequent type of primary liver cancers. Decorin, a small leucine-rich proteoglycan of the extracellular matrix, represents a powerful tumor cell growth and migration inhibitor by hindering receptor tyrosine kinases and inducing p21WAF1/CIP1.
Dong-Ming Kuang et al.
The Journal of clinical investigation, 124(10), 4657-4667 (2014-09-23)
Classical IL-22-producing T helper cells (Th22 cells) mediate inflammatory responses independently of IFN-γ and IL-17; however, nonclassical Th22 cells have been recently identified and coexpress IFN-γ and/or IL-17 along with IL-22. Little is known about how classical and nonclassical Th22
Ting Yao et al.
FEBS open bio, 6(7), 707-719 (2016-07-12)
Decorin (DCN) is a major member of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family that is critically involved in tumorigenesis and the development of metastasis of cancers, including glioma. Overexpression of DCN was indicated to suppress glioma cell growth. However, the
Andrea Reszegi et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Decorin, the prototype member of the small leucine-rich proteoglycan gene family of extracellular matrix (ECM) proteins, acts as a powerful tumor suppressor by inducing the p21Waf1/Cip1 cyclin-dependent kinase inhibitor, as well as through its ability to directly bind and block