Merck
Z163988
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,280
¥28,280
単価¥40,400割引30%
出荷予定日2025年4月03日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,280
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
¥28,280
単価¥40,400割引30%
出荷予定日2025年4月03日
ジョイント
joint ST/NS24/40
L × 内径 × 外径
70 cm × 24 mm × 28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Gravity column has been used in the separation of Ixora flower petal extracts by liquid column chromatography (LCC).
特徴および利点
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)