Merck
RAB0118
Sigma-Aldrich
Rat CINC-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 234.4-15000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The Rat CINC-1 (Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattratant-1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat CINC-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Rat CINC1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jorine J L P Voss et al.
Reproduction (Cambridge, England), 156(1), 35-46 (2018-05-11)
The testis is an organ that maintains an immune suppressive environment. We previously revealed that exposure of pre-pubertal rats to an acute dose of a well-described Sertoli cell toxicant, mono-(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP), leads to an accumulation of CD11b+ immune cells
Dominika Nackiewicz et al.
Nephron. Experimental nephrology, 126(3), 141-147 (2014-05-24)
Lipoprotein abnormalities are associated with a rapid decline in renal function in patients of chronic kidney disease. In addition, hyperlipidemia is associated with an increased risk of developing renal insufficiency. The underlying molecular mechanisms for these clinical findings are unclear.
Syed A Khurram et al.
Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, 43(9), 667-674 (2014-06-27)
Chemokines regulate physiological and pathological leucocyte trafficking, and chemokine receptors play a role in tumorigenesis. Expression of interleukin-8 (IL-8) receptors CXCR1 and CXCR2 has been shown in oral squamous cell carcinoma (OSCC) but remains poorly characterised. This aim of this
Michael D Diem et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 27(10), 419-429 (2014-05-03)
Alternative scaffold molecules represent a class of proteins important to the study of protein design and mechanisms of protein-protein interactions, as well as for the development of therapeutic proteins. Here, we describe the generation of a library built upon the
Elvira L Liclican et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 7(8), 845-855 (2014-06-11)
Understanding the molecular pathogenesis of lung cancer is necessary to identify biomarkers/targets specific to individual airway molecular profiles and to identify options for targeted chemoprevention. Herein, we identify mechanisms by which loss of microRNA (miRNA)125a-3p (miR125a) contributes to the malignant