安全性情報
RAB0090
Sigma-Aldrich
Human CEACAM-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥126,000
¥126,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥126,000
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CEACAM1(634)
詳細
The Human CEACAM-1 (Carcinoembryonic Antigen- related Cell Adhesion Molecule 1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CEACAM-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Serum carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) is a transmembrane glycoprotein and is localized to endothelial, epithelial, lymphoid and myeloid cells.[1]The CEACAM-1 gene is mapped to human chromosome 19q13.2.[2]
免疫原
Recombinant Human CEACAM1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Serum carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) participates in cell adhesion mechanism through homophilic or heterophilic interactions.[3] Abnormal expression of the CEACAM1 gene is observed in a number of tumors.[4] Ceacam1 possesses tyrosine phosphatase, an inhibitory motif, via which the receptor activates its inhibitory signals.[5]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rong Zhang et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 104-112 (2014-05-03)
The present study systematically investigate the in vivo and in vitro effect of total lignans (TL) extracted from Eucommia ulmoides Oliv. barks on bone formation using ovariectomy rat model and primary cultures of rat osteoblasts. Eighty 3-month-old female Sprague-Dawley rats
Up-regulation of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 in gastrointestinal cancer and its clinical relevance.
Zhou M, et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 49(8), 737-743 (2017)
CEACAM1: contact-dependent control of immunity.
Gray-Owen S D and Blumberg R S
Nature Reviews: Immunology, 6(6), 433-433 (2006)
Suppression of human metapneumovirus (HMPV) infection by the innate sensing gene CEACAM1.
Diab M, et al.
Oncotarget, 7(41), 66468-66468 (2016)
The HCMV-specific UL1 gene encodes a late phase glycoprotein incorporated in the virion envelope.
Shikhagaie M, et al.
Journal of Virology (2012)