¥27,300
Check Cart for Availability
おすすめの製品
内径
0.106 in.
外径
0.380 in.
9.7 mm
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
溶媒や空気に不安定な液体およびガスの安全な移送のためにAldrichが開発しました。独自のAldrichFlexニ-ドルのコンセプトに基づき、研究者が最大50フィ-トまでのCHEM-FLEX チュ-ブを用いて独自のトランスファ-ラインを簡単かつ経済的に組み立てられます。CHEM-FLEX は、標準的なPTFE製チュ-ブが用いられる多数の用途に適しています。流速に合わせて4種類のサイズがあります。チュ-ブ、クランプ、トランスファ-ニ-ドル、フィッティングは個別に注文して下さい。フィッティングおよびアクセサリ-の全リストはTechnical Information BulletinのAL-192をご覧ください。
特長:
特長:
- 化学的に不活性。内側の薄壁PTFEチュ-ブが透明なPVCで覆われ、特に強固で柔軟性のあるトランスファ-ラインは破損やねじれに耐性があります。
- トランスファ-ニ-ドルおよびアクセサリ-フィッティングに簡単に固定。
- 「安全性ストライプ」が印刷され、研究室内で識別しやすいようにチュ-ブサイズによる色分け。
- 6インチ間隔の切断用マ-ク。
アプリケーション
用途: CHEM-FLEX 106チュ-ブは、特に12ゲ-ジのトランスファ-ニ-ドル用に設計されており、Aldrich Sure/Sealボトルに入った物質を少量取り出すのに適しています。
法的情報
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック