安全性情報
RAB0083
Sigma-Aldrich
Human CD200 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD200(4345)
詳細
The Human CD200 (also known as OX-2) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CD200 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CD200
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
CD antigen 200 (CD200) acts as an immunosuppressor and is involved in maintaining immune homeostasis. The gene is overexpressed in a number of human cancers. The protein supports tumor growth and invasion by suppressing anti-tumor immune responses. CD200 is considered as a biomarker in colon cancer and cutaneous squamous cell carcinoma. Deficiency of CD200 results in hyper-activation of macrophages and enhanced immune response to autoimmune disease.[1][2][3][4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of CD200+ colorectal cancer stem cells and their gene expression profile.
Zhang SS
Oncology Reports (2016)
A Truncated form of CD200 (CD200S) Expressed on Glioma Cells Prolonged Survival in a Rat Glioma Model by Induction of a Dendritic Cell-Like Phenotype in Tumor-Associated Macrophages.
Kobayashi K
Neoplasia (2016)
Over-Expression of CD200 Predicts Poor Prognosis in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma.
Li L
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research (2016)
Characterization of CD200 Ectodomain Shedding.
Wong KK
PLoS ONE (2016)
Monika Abramiuk et al.
Journal of clinical medicine, 9(9) (2020-09-25)
The causes of endometriosis (EMS) remain unknown; however, a number of immunological abnormalities contribute to the pathogenesis of the disease. The cluster of differentiation-200 (CD200) and its receptor (CD200R) maintain peripheral self-tolerance by negatively regulating immune responses. In this comparative