表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | 在庫from市川市大町368 | ¥96,400 |
この商品について
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
Quality Segment
usage
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
マウスモノクローナル抗体アイソタイプ試薬は、ハイブリドーマ上清、腹水、または精製型に由来するマウスモノクローナル抗体の定性的アイソタイプ決定を可能にします。
Application
モノクロ-ナル抗体のサブクラスが判明すると、検出試薬の選択、精製スキ-ム決定、抗体の特性決定等に役立ちます。
Biochem/physiol Actions
ISO-2にはマウスIgGサブクラス4種類、IgA、IgMの全てに対するサブクラス特異抗体が、各0.2 mLバイアル入っています。ELISAまたはオクタロニ-アッセイで腹水, 培養上清, 精製サンプル中のモノクロ-ナル抗体のサブクラスを測定します。使用説明書も含まれています。ELISA用の標識化合物や、オクタロニ-アッセイ用のアガロ-ス、バッファ-など、別の試薬が必要な場合があります。
Features and Benefits
- さまざまなアッセイフォーマットに使用される場合があります。
- すべての抗体形態に適しています。
- すべてのマウスIgGサブクラス、IgAおよびIgMを明らかにします
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD) | usage - | usage - | usage - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- goat antisera to mouse IgA .2 mL
- goat antisera to mouse IgG3 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG1 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2a .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2b .2 mL
- goat antisera to mouse IgM .2 mL