Merck
R1276
Sigma-Aldrich
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
別名:
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 MG
¥63,680
¥63,680
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
3 MG
¥63,680
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H47N3O9
CAS番号:
分子量:
641.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥63,680
出荷予定日2025年4月25日
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white
mp
200 °C
溶解性
DMSO or ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
InChI Key
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
詳細
Reversin 121 is an analog of reversin and a dipeptide derivative.[1]
アプリケーション
Reversin 121 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.[2]
生物化学的/生理学的作用
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle Prudhomme
Advances in Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 1 (2013)
P-glycoprotein expression in human retinal pigment epithelium
Brain GK, et al.
Molecular Vision (2002)
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.