Merck
SML2857
Sigma-Aldrich
LHVS
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-(E)-3-(4-Morpholine-carbonylleucyl)amino-5-phenyl-1-phenylsulfonyl-1-pentene, Morpholinurea-leucine-homophenylalanine-vinylsulfone-phenyl, Mu-Leu-Hph-VSPh, Mu-Leu-HphVSPh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥11,700
25 MG
¥47,000
¥11,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥11,700
25 MG
¥47,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37N3O5S
CAS番号:
分子量:
527.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥11,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](/C=C/S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)N3CCOCC3
InChI Key
YUMYYTORLYHUFW-MSKIIMLESA-N
生物化学的/生理学的作用
Irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor in vitro and in vivo.
LHVS is an irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor (CatS Ki = 5.9 nM; CatO2/L/B Ki = 0.23/0.72/39 μM, Cruzain Ki = 0.22 μM) that targets CatS active site thiol for covalent modification via its vinyl sulfone moiety. LHVS is a useful tool for studyting CatS-mediated responses in cultures (typical dosing ranges: 25 nM to 10μM) and in animals in vivo, including CatS-induced itch in mice (30 mg/kg sc.), morphine-induced antinociceptive tolerance in rats (50 nmol/rat itrathetically) and mechanical hyperalgesia in nerve-injured rats (3-30 mg/kg sc.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2857-BULK:
SML2857-VAR:
SML2857-25MG:
SML2857-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)