Merck
45640
Supelco
プロパジン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4-ビス(イソプロピルアミノ)-6-クロロ-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,022
¥9,022
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,022
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16ClN5
CAS番号:
分子量:
229.71
Beilstein:
747081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,022
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5(2)11-8-13-7(10)14-9(15-8)12-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
WJNRPILHGGKWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Propazine is a triazine herbicide,[1] used in controlling broad-leaved weeds and annual grasses in sweet sorghum.[2]
アプリケーション
Propazine may be used as a reference standard for the determination of propazine in water samples using enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA) and gas chromatography-mass spectrometry detection (GC-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme-linked immunosorbent assay compared with gas chromatography/mass spectrometry for the determination of triazine herbicides in water.
Thurman ME, et al.
Analytical Chemistry, 62(18), 2043-2048 (1990)
Pesticide Profiles: Toxicity, Environmental Impact, and Fate (1997)
Pesticide Profiles: Toxicity, Environmental Impact, and Fate (1997)
R Carabias-Martínez et al.
Journal of chromatography. A, 1122(1-2), 194-201 (2006-05-13)
A method of capillary electrophoresis (CE) for the determination of triazine herbicides and some of their main metabolites in water samples has been developed. The proposed CE method includes an off-line solid-phase extraction (SPE) procedure with LiChrolut EN sorbent coupled
A Ghauch et al.
Chemosphere, 41(12), 1835-1843 (2000-11-04)
Atrazine, propazine and simazine were tested separately and in mixture by batch procedure in a laboratory-constructed apparatus. 3.75 l of a buffered s-triazines pesticide solution was treated at room temperature by 325-mesh zero-valent iron powder (ZVIP) (20 g/l). High performance