Merck
R0525
Sigma-Aldrich
RANKリガンド マウス由来
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
NF-κB活性化受容体リガンド(RANKL), TNF関連活性化誘導サイトカイン(TRANCE), オステオプロテゲリンリガンド(OPGL), 破骨細胞分化因子(ODF)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥69,200
¥69,200
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥69,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥69,200
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
10.0-25.0 ng/mL ED50
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Tnfsf11(21943)
詳細
腫瘍壊死因子(リガンド)スーパーファミリー、メンバー11(Tnfsf11)または核因子-κBリガンドの受容体活性化因子(RANKL)は、II型膜貫通シグナル伝達受容体です。分子量は約35 kDaです。このタンパク質は、アミノ末端の細胞内尾部とカルボキシ末端の細胞外領域を有しており、これらを接続するstalkドメインと受容体結合ドメインを有しています。[1][2]
アプリケーション
RANKリガンドの機能には、c-jun N末端キナーゼの活性化の誘導、T細胞成長の強化、破骨細胞形成における樹状細胞機能の誘導、およびリンパ節器官形成が含まれます。RANKリガンドのシグナル伝達の細胞表面受容体はRANKであり、シグナル伝達時に受容体クラスタリングが起こります。
マウス由来RANKリガンドは、分化した破骨細胞の視覚化や破骨細胞の分化を刺激するために使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
腫瘍壊死因子(リガンド)スーパーファミリー、メンバー11(Tnfsf11)またはRANKLは、破骨細胞の機能と分化に重要な役割を果たします。RANKおよびオステオプロテグリン(OPG)に結合します。[1][2]RANKLの生物活性は、これら2つの受容体分子への結合に起因します。マウスとヒトのRANKLは85%のアミノ酸配列同一性を有しています。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルターろ過済み5 mM リン酸ナトリウム(pH 7.6)、75 mM NaCl溶液)。
アナリシスノート
生物活性は、RAW 264.7細胞の破骨細胞への分化を誘導する能力によって決定されます。この作用の推定ED50値は≤10 ng/mLです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0525-VAR:
R0525-BULK:
R0525-10UG:
R0525-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ningning Jiang et al.
Biological trace element research, 193(1), 226-233 (2019-03-17)
Fluoride accumulates and is toxic to bones. Clinical bone lesions occur in a phased manner, being less severe early in the natural course of skeletal fluorosis. Previous research rarely focused on osteocyte, osteoclast, and osteoblast at the same time, although
p21-/- mice exhibit enhanced bone regeneration after injury
Priyantha Premnath
BMC Musculoskelet. Disord. (2017)
RANKL employs distinct binding modes to engage RANK and the OPG decoy receptor
Christopher A
Structure (2012)
Matrine prevents bone loss in ovariectomized mice by inhibiting RANKL-induced osteoclastogenesis
Xiao Chen
Faseb Journal (2017)
Y Y Kong et al.
Nature, 397(6717), 315-323 (1999-02-09)
The tumour-necrosis-factor-family molecule osteoprotegerin ligand (OPGL; also known as TRANCE, RANKL and ODF) has been identified as a potential osteoclast differentiation factor and regulator of interactions between T cells and dendritic cells in vitro. Mice with a disrupted opgl gene