安全性情報
SRP3254
Sigma-Aldrich
sRank リガンド ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
NFkB リガンドレセプター活性因子(可溶性), OPGL, TNFSF11, TRANCE (TNF-関連活性誘導サイトカイン)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥48,200
¥48,200
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥48,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥48,200
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
10.0-25.0 ng/mL ED50
分子量
19.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
RANKLおよびRANKは、TNFリガンドおよび受容体スーパーファミリーのメンバーであり、特異免疫および骨代謝回転の調節に重要な役割を果たします。RANK(受容体)は、元々、樹状細胞膜タンパク質として同定されましたが、このタンパク質は、RANKLとの相互作用により、樹状細胞が、混合リンパ球反応液中のナイーブT細胞増殖を誘導し、RANK+T細胞の生存を促進し、T細胞依存性免疫応答を調節する能力を強化します。RANKLは、骨芽細胞、線維芽細胞、活性化T細胞、骨髄間質細胞などの多様な細胞で発現されますが、OPGと呼ばれるおとり受容体との相互作用能も有します。可溶性OPGがsRANKLに結合すると、間質細胞と破骨性前駆細胞の間のシグナル伝達の中断により破骨細胞形成が阻害され、骨および軟骨の過剰な蓄積が起こります。組み換えラットsRANKLは、RANKLのTNF相同領域からなる19.4 kDaのポリペプチドです(174個のアミノ酸残基)。
生物化学的/生理学的作用
RANKLとRANKは、TNFリガンドおよび受容体スーパーファミリーのメンバーであり、特異免疫や骨代謝回転の調節に重要な役割を果たします。組み換えラットsRANKLは、RANKLのTNF相同領域からなる19.4 kDaのポリペプチドです(174個のアミノ酸残基)。
シーケンス
PAMMEGSWLD VARRGKPEAQ PFAHLTINAA DIPSGSHKVS LSSWYHDRGW AKISNMTLSN GKLRVNQDGF YYLYANICFR HHETSGSVPA DYLQLMVYVV KTSIKIPSSH NLMKGGSTKN WSGNSEFHFY SINVGGFFKL RAGEEISVQV SNPSLLDPDQ DATYFGAFKV QDID
物理的形状
凍結乾燥品(5 mMリン酸ナトリウム溶液、pH 7.6、75 mM NaCl含有)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度に調製します。ボルテックスは行わないでください。本溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。保存期間を延長するには、担体タンパク質(0.1%BSAなど)を含有するバッファーでさらに希釈し、作業アリコートの形で-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3254-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D L Lacey et al.
Cell, 93(2), 165-176 (1998-05-06)
The ligand for osteoprotegerin has been identified, and it is a TNF-related cytokine that replaces the requirement for stromal cells, vitamin D3, and glucocorticoids in the coculture model of in vitro osteoclastogenesis. OPG ligand (OPGL) binds to a unique hematopoeitic
D M Anderson et al.
Nature, 390(6656), 175-179 (1997-11-21)
Dendritic cells are rare haematopoietic cells that reside in a number of organs and tissues. By capturing, processing and presenting antigens to T cells, dendritic cells are essential for immune surveillance and the regulation of specific immunity. Several members of