Merck
M9170
Sigma-Aldrich
マクロファージコロニー刺激因子 マウス由来
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
mCSF-1, mM-CSF, CSF-1, M-CSF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥60,100
¥60,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥60,100
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.77
¥60,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
マクロファージコロニー刺激因子 マウス由来, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.500-3.000 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 18.2 kDa (containing 156 amino acid residues)
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Csf1(12977)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マウスのマクロファージコロニー刺激因子は、以下の目的で使用されています:
  • 骨髄単球細胞における破骨細胞形成の開始[1]
  • 非接着性造血細胞における破骨細胞分化の促進[2]
  • 血液由来幹細胞の作成[3]
生物化学的/生理学的作用
マクロファ-ジコロニ-刺激因子(M-CSF)は、CSF-1としても知られており、線維芽細胞、単球、活性化マクロファ-ジ、子宮内膜の分泌上皮細胞、LPSまたはサイトカインで活性化された内皮細胞、骨髄間質細胞などの多くの細胞から分泌されます。M-CSFは、名前から分かる活性以外に、単離マクロファ-ジの増殖の活性化、マクロファ-ジからのサイトカインや他の炎症モジュレ-タの産生と分泌の増加、マクロファ-ジの抗体依存性細胞媒介性細胞傷害の増強、マクロファ-ジの腫瘍細胞や他の微生物に対する殺傷能の誘導と強化、飲作用の活性化、破骨細胞の分化の支持などの作用を示します。M-CSFは、チロシンキナ-ゼ受容体サブクラスⅢ(RTKサブファミリ-)の165 kDaの糖タンパク質と結合し活性化します。単一M-CSF遺伝子の選択的スプライシングや、多様なグリコシル化のため、天然の可溶型M-CSFの分子量は44~86 kDaの範囲にあります。ヒトM-CSFとマウスM-CSFの配列相同性は、150アミノ酸から成る保存されたN末端領域では約80%です。ヒトM-CSFはマウスの組織に作用しますが、マウスM-CSFの作用は種特異的と考えられます。
マクロファ-ジコロニ-刺激因子(M-CSF)は、CSF-1としても知られており、線維芽細胞、単球、活性化マクロファ-ジ、子宮内膜の分泌上皮細胞、LPSまたはサイトカインで活性化された内皮細胞、骨髄間質細胞などの多くの細胞から産生されます。M-CSFは、名前から分かる活性に加え、マクロファ-ジの多くの生理的機能を増強し、破骨細胞の分化を支持します。M-CSFは、チロシンキナ-ゼ受容体サブクラスⅢ(RTKサブファミリ-)の165 kDaの糖タンパク質と結合し活性化します。選択的スプライシングやグリコシル化のため、天然の可溶型M-CSFの分子量は44~86 kDaの範囲にあります。ヒトM-CSFはマウスの組織に作用しますが、マウスM-CSFの作用は種特異的と考えられます。
物理的形状
凍結乾燥品(濾過滅菌済みバッファ-)
アナリシスノート
増殖活性は、マウス単球細胞株M-NFS-60の用量依存性刺激を指標として測定しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9170-VAR:
M9170-10UG-PW:
I-6485:
M9170-10UG:
M9170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Filamin A regulates monocyte migration through Rho small GTPases during osteoclastogenesis
Leung R, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 25(5), 1077-1091 (2010)
B F Boyce
Journal of dental research, 92(10), 860-867 (2013-08-03)
Osteoclasts are derived from mononuclear hematopoietic myeloid lineage cells, which are formed in the bone marrow and are attracted to the bloodstream by factors, including sphingsine-1 phosphate. These circulating precursors are attracted to bone surfaces undergoing resorption by chemokines and
Yan Li et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 191(6), 3192-3199 (2013-08-13)
Engraftment of human CD34⁺ hematopoietic stem/progenitor cells into immunodeficient mice leads to robust reconstitution of human T and B cells but not monocytes and macrophages. To identify the cause underlying the poor monocyte and macrophage reconstitution, we analyzed human myeloid
Verena Turco et al.
Nature communications, 14(1), 771-771 (2023-02-12)
Glioblastoma, the most common and aggressive primary brain tumor type, is considered an immunologically "cold" tumor with sparse infiltration by adaptive immune cells. Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells are drivers of tumor progression. Therefore, targeting and reprogramming intratumoral myeloid cells is
Strain differences in the attenuation of bone accrual in a young growing mouse model of insulin resistance
Rendina-Ruedy E, et al.
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 34(4), 380-394 (2016)