Merck
PZ0412
Sigma-Aldrich
PF-06427878
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-3-((2-(3-(2-Ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxamido)methyl)benzoic acid, 3-[[[[2-[(3R)-3-(2-Ethoxyphenoxy)-1-piperidinyl]-5-pyrimidinyl]carbonyl]amino]methylbenzoic acid, PF 06427878, PF06427878
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,000
25 MG
¥41,000
¥15,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,000
25 MG
¥41,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N4O5
CAS番号:
分子量:
476.52
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥15,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC(CNC(C2=CN=C(N=C2)N3C[C@@H](CCC3)OC4=CC=CC=C4OCC)=O)=C1)O
InChI
1S/C26H28N4O5/c1-2-34-22-10-3-4-11-23(22)35-21-9-6-12-30(17-21)26-28-15-20(16-29-26)24(31)27-14-18-7-5-8-19(13-18)25(32)33/h3-5,7-8,10-11,13,15-16,21H,2,6,9,12,14,17H2,1H3,(H,27,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
InChI Key
IDVOZBCJUVAIMF-OAQYLSRUSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06427878 is an orally active, potent and selective diacylglycerol acyltransferase 2 inhibitor (human/rat DGAT2 IC50 = 99/202 nM; >470-fold selectivity over DGAT1, MGAT1/2/3) that inhibits DGAT2-dependent triglyceride (TG) synthesis in primary human hepatocytes (IC50 = 11.6 nM in the presence of DGAT1 inhibitor PF-04620110). PF-06427878 reduces hepatic and circulating plasma TG levels as well as lipogenic gene expression in rats maintained on a Western-type diet (0.3-30 mg/kg bid. po.). Likewise, PF-06427878 significantly improves steatosis and hepatocellular ballooning with a decrease in lobular inflammation in a murine nonalcoholic steatohepatitis (NASH) model (2 or 20 mg/kg bid. po.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0412-VAR:
PZ0412-25MG:
PZ0412-BULK:
PZ0412-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neeta B Amin et al.
Science translational medicine, 11(520) (2019-11-30)
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is characterized by the accumulation of hepatocyte triglycerides, the synthesis of which is catalyzed by diacylglycerol acyltransferases (DGATs). Here, we investigate DGAT2 as a potential therapeutic target using an orally administered, selective DGAT2 inhibitor, PF-06427878. Treatment with