The stability of this product in solution has not been determined.
PZ0374
PF-06446846 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-Chloropyridin-2-yl)-N-((3R)-piperidin-3-yl)-4-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzamide hydrochloride
サイズを選択してください
¥16,700
サイズを選択してください
About This Item
¥16,700
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -60 to -50°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(N2C(N=CC=C3)=C3N=N2)C=C1)N([C@H]4CNCCC4)C5=C(Cl)C=CC=N5
InChI
1S/C22H20ClN7O/c23-18-5-2-12-25-20(18)29(17-4-1-11-24-14-17)22(31)15-7-9-16(10-8-15)30-21-19(27-28-30)6-3-13-26-21/h2-3,5-10,12-13,17,24H,1,4,11,14H2/t17-/m1/s1
InChI Key
FDTXHWQFIXYHCL-QGZVFWFLSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PZ0374-VAR:
PZ0374-5MG:
PZ0374-25MG:
PZ0374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)