安全性情報
P5493
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥23,800
4 L
¥80,500
¥23,800
単価¥34,000割引30%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥23,800
4 L
¥80,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
¥23,800
単価¥34,000割引30%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
製品名
リン酸緩衝生理食塩水, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
100
200
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
solution
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
不純物
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
colorless
pH
7.2-7.6 (25 °C)
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
適合性
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
アプリケーション
advanced drug delivery
その他の活性
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES記法
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
InChI Key
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、以下の目的で使用されています:
  • ヒト歯髄幹細胞(DPSC)の細胞洗浄液として[1]
  • 解剖した脳サンプルの灌流研究に[2]
  • 免疫蛍光および免疫細胞化学的標識のためのニューロン培養細胞サンプル調製用の洗浄液として[3]
  • in vitro培養時および受精時の卵巣および精子の洗浄溶液として[4]
包装
4 Lサイズは漏出のないディスペンサー用の蛇口付ボックス入りです。
その他情報
本製品を1x濃度に希釈すると、0.01 M リン酸バッファー、0.154 M NaCl のリン酸緩衝生理食塩水が得られます。溶液のpH は7.4 になります。
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P5493PROC:
P5493-1L-PW:
P5493-4L-PW:
P5493-VAR:
P5493-4L:
P5493-BULK:
P5493-PH:
P5493-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maturation, Fertilization and Implantation of Cattle Ova Cultured in Different Media
Saif AH, et al.
The eurasia proceedings of science, technology, engineering & mathematics., 3(9), 181-188 (2018)
Differences in serum steroid hormones concentrations in spontaneously hypertensive
Kozlowska A, et al.
Physiological Research (2018)
Stephen J Bush et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 359-373 (2018-12-12)
One of the most significant physiological challenges to neonatal and juvenile ruminants is the development and establishment of the rumen. Using a subset of RNA-Seq data from our high-resolution atlas of gene expression in sheep (Ovis aries) we have provided
Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Different Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons in the Cell Cultures
Mikolajczyk A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(9), 2551-2551 (2018)
Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin
Hrubi E, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)
プロトコル
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
質問
1–8/8 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the molecular weight of Product No. P5493 (Phosphate buffered saline)?
    1 回答
    1. Product P5493 is a 10× concentrate phosphate buffered saline solution, certified for bio-performance and suitable for cell culture. This solution comprises two primary ingredients diluted in water:
      - Disodium hydrogenorthophosphate with a molecular weight of 141.96 g/mol, identified by CAS number 7558-79-4.
      - Sodium chloride with a molecular weight of 58.44 g/mol, identified by CAS number 7647-14-5.
      役に立ちましたか?
  4. What is the formulation of the 10X PBS, P5493?
    1 回答
    1. The exact formulation for this 10X PBS product remains proprietary. It does not contain calcium, magnesium, or glucose. Per the product page: When diluted to a 1X concentration, this product will yield a phosphate buffered saline solution with a phosphate buffer concentration of 0.01M and a sodium chloride concentration of 0.154M. The solution pH will be 7.4.
      役に立ちましたか?
  5. What is the concentration of KCl in 10x PBS? Which phosphate salts are used and what is the concentration of each salt?
    1 回答
    1. Please see the responses to each questions below:
      Q: What is the concentration of KCl in 10x PBS?
      A: No KCl is used. P5493 contains NaCl.
      Q: Which phosphate salts are used and what is the concentration of each salt?
      A: This is specifically a sodium phosphate buffer, not a mixture of sodium phosphate and potassium phosphate buffer. Unfortunately, the detailed composition remains proprietary.
      役に立ちましたか?
  6. Does Product P5493, Phosphate buffered saline (PBS), contain calcium and magnesium?
    1 回答
    1. No, it does not contain calcium and magnesium.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. What is the concentration of the 10X stock solution of Product P5493, Phosphate buffered saline (PBS)?
    1 回答
    1. As formulated, the 10X solution is 100 mM phosphate and 1.54 M sodium chloride.