Merck
PZ0320
Sigma-Aldrich
PF-04937319
≥98% (HPLC)
別名:
N, N-Dimethyl-5-((2-methyl-6-((5-methylpyrazin-2-yl)carbamoyl)benzofuran-4-yl)oxy)pyrimidine-2-carboxamide, N,N-Dimethyl-5-[[2-methyl-6-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]-4-benzofuranyl]oxy]-2-pyrimidinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥11,730
25 MG
¥48,880
¥11,730
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥11,730
25 MG
¥48,880
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20N6O4
CAS番号:
分子量:
432.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥11,730
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(O1)=CC2=C1C=C(C(NC3=NC=C(C)N=C3)=O)C=C2OC4=CN=C(C(N(C)C)=O)N=C4
InChI
1S/C22H20N6O4/c1-12-8-24-19(11-23-12)27-21(29)14-6-17-16(5-13(2)31-17)18(7-14)32-15-9-25-20(26-10-15)22(30)28(3)4/h5-11H,1-4H3,(H,24,27,29)
InChI Key
MASKQITXHVYVFL-UHFFFAOYSA-N
詳細
PF-04937319 is a partial activator of glycokinase (GK) enzyme.[1][2][3]
生物化学的/生理学的作用
PF-04937319 is a glucokinase activator with an EC50 value of 174 nM. PF-04937319 was found to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes when used in conjunction with metformin.
PF-04937319, unlike other glucokinase activators, is capable of maintaining lower-glucose levels without it resulting in hypoglycemia. In type II diabetic patients where metformin treatment is inadequate, PF-04937319 is capable of maintaining glycemic control within the acceptable risk-benefit profile.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John C Pettersen et al.
Toxicologic pathology, 42(4), 696-708 (2014-04-29)
Glucokinase activators (GKAs) are being developed for the treatment of type 2 diabetes. The toxicity of 4 GKAs (PF-04279405, PF-04651887, piragliatin, and PF-04937319) was assessed in mice, rats, dogs, and/or monkeys. GKAs were administered for 2 to 8 weeks. Standard
N B Amin et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 17(8), 751-759 (2015-04-18)
To assess the efficacy and safety of a range of doses of a systemic, partial, glucokinase activator, PF-04937319, as add-on therapy to metformin, in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Patients were randomized to once-daily PF-04937319 doses of 10
Raman Sharma et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(11), 1926-1939 (2014-08-22)
The present article summarizes Metabolites in Safety Testing (MIST) studies on a glucokinase activator, N,N-dimethyl-5-((2-methyl-6-((5-methylpyrazin-2-yl)carbamoyl)benzofuran-4-yl)oxy)pyrimidine-2-carboxamide (PF-04937319), which is under development for the treatment of type 2 diametes mellitus. Metabolic profiling in rat, dog, and human hepatocytes revealed that PF-04937319 is