製品名
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
品質水準
アッセイ
~97-102% (by Assay)
フォーム
powder (or crystals)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
red-brown
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI Key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
警告
再構成
その他情報
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
US2557303-5GM-B:
557303-5GM:
557303-1GM:
557303-VAR:
557303-GM:
試験成績書(COA)