Merck
PZ0247
Sigma-Aldrich
PF-04979064
≥98% (HPLC)
別名:
1,3-Dihydro-1-[1-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4-piperidinyl]-3-methyl-8-(6-methyl-3-pyridinyl)-2H-imidazo[4,5-c][1,5]naphthyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,260
25 MG
¥53,890
¥13,260
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,260
25 MG
¥53,890
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26N6O3
CAS番号:
分子量:
446.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,260
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)=O)C3=C1C4=NC(C5=CN=C(C)C=C5)=CC=C4N=C3
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-14-4-5-16(12-25-14)18-6-7-19-21(27-18)22-20(13-26-19)28(3)24(33)30(22)17-8-10-29(11-9-17)23(32)15(2)31/h4-7,12-13,15,17,31H,8-11H2,1-3H3/t15-/m0/s1
InChI Key
GACQNUHFDBEIQH-HNNXBMFYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04979064 is a highly potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor.
PF-04979064 is an orally available, potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor that potently inhibits tumor growth in mouse xenografts.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0247-VAR:
PZ0247-BULK:
PZ0247-25MG:
PZ0247-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)