Merck
PZ0141
Sigma-Aldrich
PD-156707
≥98% (HPLC)
別名:
α-[2-(4-メトキシフェニル)-2-オキソ-1-[(3,4,5-トリメトキシフェニル)メチル]エチリデン]-1,3-ベンゾジオキソール-5-酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,260
25 MG
¥53,300
¥17,260
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,260
25 MG
¥53,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H25O9·Na
CAS番号:
分子量:
528.48
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,260
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
InChI Key
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
生物化学的/生理学的作用
PD-156707は、エンドセリン受容体(ETA)の選択的アンタゴニストです。
特徴および利点
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0141-VAR:
PZ0141-25MG:
PZ0141-5MG:
PZ0141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)