アッセイ
≥95%
形状
solid
色
white
溶解性
acetonitrile: 0.3 mg/mL
DMSO: 1.2 mg/mL
ethanol: 1.2 mg/mL
H2O: slightly soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1cn(C(=O)OC)c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CC(C)(C)C)NC(=O)N3[C@@H](C)CCC[C@H]3C)C([O-])=O
InChI
1S/C34H51N5O7.Na/c1-8-9-16-25(31(42)43)35-29(40)26(18-23-20-38(33(45)46-7)28-17-11-10-15-24(23)28)36-30(41)27(19-34(4,5)6)37-32(44)39-21(2)13-12-14-22(39)3;/h10-11,15,17,20-22,25-27H,8-9,12-14,16,18-19H2,1-7H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,44)(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22+,25-,26-,27+;/m1./s1
InChI Key
QCVIFBRTTLMEOV-FUKQNADPSA-M
遺伝子情報
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B157-200UG:
B157-200UG-PW:
B157-VAR:
B157-BULK:
試験成績書(COA)